(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(2-Chloropyridine-3-carbonyl)morpholine, (2-Chloropyridin-3-yl)(morpholino)methanone
OR33225-1G OR33225-5G
APOSOR33225-1GEA 203 EUR
APOSOR33225-1G APOSOR33225-5G
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 95%
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Molekulargewicht: 226.66 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00454210
CAS-Nummer: 53062-98-9