4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)benzoic acid
OR33199-1G
OR33199-5G
APOSOR33199-1GEA
538
EUR
APOSOR33199-1G
APOSOR33199-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₀O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426480 CAS-Nummer: 193151-97-2 |