3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33117-1G OR33117-5G
APOSOR33117-1GEA 270 EUR
APOSOR33117-1G APOSOR33117-5G
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one
Formel: C₁₂H₁₅NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056660
CAS-Nummer: 34523-87-0