2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33066-1G OR33066-25G OR33066-5G
APOSOR33066-1GEA 180 EUR
APOSOR33066-1G APOSOR33066-25G APOSOR33066-5G
2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
2-Oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formel: C₁₁H₇NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100132
CAS-Nummer: 7692-89-9