2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
OR33054-1G
OR33054-5G
APOSOR33054-1GEA
270
EUR
APOSOR33054-1G
APOSOR33054-5G
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid 95%
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08056648 CAS-Nummer: 886361-91-7 |