(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33044-1G
OR33044-5G
OR33044-25G
APOSOR33044-1GEA
122
EUR
APOSOR33044-1G
APOSOR33044-5G
APOSOR33044-25G
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol
Formel:
C₁₃H₁₉NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
85387-44-6 |