1-Phenylisatin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32991-5G
OR32991-25G
APOSOR32991-5GEA
91.5
EUR
APOSOR32991-5G
APOSOR32991-25G
1-Phenylisatin 97%
1-Phenylisatin
Formel:
C₁₄H₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082681 CAS-Nummer: 723-89-7 |