trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3299-1G OR3299-5G
APOSOR3299-1GEA 21.5 EUR
APOSOR3299-1G APOSOR3299-5G
trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid
trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844587
CAS-Nummer: 27960-59-4