1-Amino-2-methylnaphthalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32890-1G
OR32890-5G
APOSOR32890-1GEA
29
EUR
APOSOR32890-1G
APOSOR32890-5G
1-Amino-2-methylnaphthalin 95%
1-Amino-2-methylnaphthalene
Formel:
C₁₁H₁₁N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059135 CAS-Nummer: 2246-44-8 |