6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(Piperidin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32793-1G OR32793-5G
APOSOR32793-1GEA 306 EUR
APOSOR32793-1G APOSOR32793-5G
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
6-Piperidinonicotinaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117814
CAS-Nummer: 241816-11-5