Nicotinanilide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Phenylpyridine-3-carboxamide
OR32725-5G OR32725-1G
APOSOR32725-5GEA 72.5 EUR
APOSOR32725-5G APOSOR32725-1G
Nicotinanilide 95%
Nicotinanilide
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Molekulargewicht: 198.23 g/mol
Schmelzpunkt: 119…120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023572
CAS-Nummer: 1752-96-1