2-Brom-5-formylpyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 171 EUR
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Brom-5-formylpyridin 99%
2-Brom-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Schmelzpunkt: 104…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115419
CAS-Nummer: 149806-06-4