[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32677-1G OR32677-5G
APOSOR32677-1GEA 270 EUR
APOSOR32677-1G APOSOR32677-5G
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₄H₁₂N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425763
CAS-Nummer: 451485-67-9