4-Brom-2-furaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3267-1G
OR3267-250MG
OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA
94.4
EUR
APOSOR3267-1G
APOSOR3267-250MG
APOSOR3267-5G
4-Brom-2-furaldehyd
4-Brom-2-furaldehyd
Formel:
C₅H₃BrO₂ Molekulargewicht: 174.98 g/mol Schmelzpunkt: 54…58 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00671504 CAS-Nummer: 21921-76-6 |