Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
OR32656-1G OR32656-5G
APOSOR32656-1GEA 30.6 EUR
APOSOR32656-1G APOSOR32656-5G
Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 95%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00963857
CAS-Nummer: 1552-92-7