4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32531-1G
OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA
244
EUR
APOSOR32531-1G
APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formel:
C₆H₇Cl₂N₃ Schmelzpunkt: 56…57,5 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01935962 CAS-Nummer: 5734-68-9 |