2-(Chlormethyl)-6-methylbenzoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32519-1G
OR32519-5G
APOSOR32519-1GEA
306
EUR
APOSOR32519-1G
APOSOR32519-5G
2-(Chlormethyl)-6-methylbenzoxazol 95%
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole
Formel:
C₉H₈ClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07366539 CAS-Nummer: 143708-33-2 |