2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-4-pyrrolidinobenzoic Acid, 2-Chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR32484-1G
OR32484-5G
APOSOR32484-1GEA
238
EUR
APOSOR32484-1G
APOSOR32484-5G
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂ClNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001210 CAS-Nummer: 192513-60-3 |