tert-Butyl-4-aminobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-aminobenzoate
OR3240-25G OR3240-5G OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3240-25G APOSOR3240-5G APOSOR3240-100G
tert-Butyl-4-aminobenzoat
tert-Butyl-4-aminobenzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665790
CAS-Nummer: 18144-47-3