3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2Z)-3-(Dimethylamino)-2-phenylprop-2-enenitrile
OR32373-1G
OR32373-25G
OR32373-5G
APOSOR32373-1GEA
180
EUR
APOSOR32373-1G
APOSOR32373-25G
APOSOR32373-5G
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01935969 CAS-Nummer: 18226-50-1 |