2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32355-1G OR32355-5G
APOSOR32355-1GEA 180 EUR
APOSOR32355-1G APOSOR32355-5G
2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine 95%
2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine
Formel: C₉H₈ClN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04124604
CAS-Nummer: 230617-61-5