4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32354-1G OR32354-5G
APOSOR32354-1GEA 180 EUR
APOSOR32354-1G APOSOR32354-5G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00684829
CAS-Nummer: 311774-34-2