1,4-Dibrombutan
Lieferant: Apollo Scientific
OR323244-500G OR323244-100G OR323244-1KG
APOSOR323244-500GEA 64.4 EUR
APOSOR323244-500G APOSOR323244-100G APOSOR323244-1KG
1,4-Dibrombutan
1,4-Dibrombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Siedepunkt: 63…65 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000261
CAS-Nummer: 110-52-1
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III