(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR322596-1G OR322596-5G
APOSOR322596-1GEA 89.9 EUR
APOSOR322596-1G APOSOR322596-5G
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Formel: C₁₁H₁₇NO₄S
Dichte: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066238
CAS-Nummer: 104530-79-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III