[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32256-1G
OR32256-5G
APOSOR32256-1GEA
270
EUR
APOSOR32256-1G
APOSOR32256-5G
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03791155 CAS-Nummer: 82440-25-3 |