4-(Chlormethyl)-5-methyl-2-phenyloxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR322355-250MG OR322355-1G
APOSOR322355-250MGEA 134 EUR
APOSOR322355-250MG APOSOR322355-1G
4-(Chlormethyl)-5-methyl-2-phenyloxazol
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800940
CAS-Nummer: 103788-61-0