3-(Dimethylamino)benzoylchlorid Hydrochlorid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR322248-1G
OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA
123
EUR
APOSOR322248-1G
APOSOR322248-5G
3-(Dimethylamino)benzoylchlorid Hydrochlorid 90%
3-(Dimethylamino)benzoylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₉H₁₁Cl₂NO Schmelzpunkt: 131…133 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19442144 CAS-Nummer: 117500-61-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |