4-(Methylthio)benzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(Methylthio)phenyl)methanamine
OR322186-1G
OR322186-5G
APOSOR322186-1GEA
59.6
EUR
APOSOR322186-1G
APOSOR322186-5G
4-(Methylthio)benzylamin
4-(Methylthio)benzylamin
Formel:
C₈H₁₁NS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01310831 CAS-Nummer: 83171-39-5 |