1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Allyl-2,3-indolinedione, 1-Allylindole-2,3-dione, 1-Allylisatin
OR32212-1G
OR32212-5G
APOSOR32212-1GEA
157
EUR
APOSOR32212-1G
APOSOR32212-5G
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00224218 CAS-Nummer: 830-74-0 |