4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(N-Boc-Aminomethyl)aniline
OR322111-5G
OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA
72.5
EUR
APOSOR322111-5G
APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001716 CAS-Nummer: 94838-55-8 |