trans-2,3-Epoxybutan
Lieferant: Apollo Scientific
OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA 198 EUR
APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutan
trans-2,3-Epoxybutane
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 54…55 °C
Dichte: 0.804 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005129
CAS-Nummer: 21490-63-1
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,II