6-Nitroindolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-6-nitro-(1H)-indole
OR3218-100G OR3218-25G
APOSOR3218-100GEA 352 EUR
APOSOR3218-100G APOSOR3218-25G
6-Nitroindolin
6-Nitroindolin
Formel: C₈H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005710
CAS-Nummer: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6