Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32169-1G OR32169-5G
APOSOR32169-1GEA 336 EUR
APOSOR32169-1G APOSOR32169-5G
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00119105
CAS-Nummer: 2065-28-3