3-(4-Methoxyphenyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321331-1G OR321331-100MG OR321331-250MG
APOSOR321331-1GEA 567 EUR
APOSOR321331-1G APOSOR321331-100MG APOSOR321331-250MG
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09837353
CAS-Nummer: 19725-26-9