1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321325-1G OR321325-100MG OR321325-250MG
APOSOR321325-1GEA 214 EUR
APOSOR321325-1G APOSOR321325-100MG APOSOR321325-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride 97%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formel: C₇H₈ClN₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16875696
CAS-Nummer: 1260771-53-6