[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32118-1G OR32118-5G
APOSOR32118-1GEA 336 EUR
APOSOR32118-1G APOSOR32118-5G
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001222
CAS-Nummer: 385383-48-2