1,2-Dibrom-4-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321004-25G OR321004-5G
APOSOR321004-25GEA 88.7 EUR
APOSOR321004-25G APOSOR321004-5G
1,2-Dibrom-4-nitrobenzol
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055373
CAS-Nummer: 5411-50-7