Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 4-chloro-2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
OR32087-1G OR32087-5G
APOSOR32087-1GEA 244 EUR
APOSOR32087-1G APOSOR32087-5G
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01935974
CAS-Nummer: 24755-82-6