3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32039-1G OR32039-5G
APOSOR32039-1GEA 270 EUR
APOSOR32039-1G APOSOR32039-5G
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide 95%
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide
Formel: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172701
CAS-Nummer: 250714-83-1