5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,7-DIMETHYLPYRIDO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
OR32009-1G OR32009-5G
APOSOR32009-1GEA 339 EUR
APOSOR32009-1G APOSOR32009-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₉H₉N₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143415
CAS-Nummer: 1913-72-0