Ethyl 2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-cyclohexyl-2-oxoacetate
OR318068-1G
OR318068-5G
APOSOR318068-1GEA
33.5
EUR
APOSOR318068-1G
APOSOR318068-5G
Ethyl 2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate
Formel:
C₁₀H₁₆O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09055348 CAS-Nummer: 13275-31-5 |