Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318061-1G OR318061-10G OR318061-5G
APOSOR318061-1GEA 229 EUR
APOSOR318061-1G APOSOR318061-10G APOSOR318061-5G
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052315
CAS-Nummer: 943767-91-7