3-Amino-4-ethoxybenzoesäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318056-1G
OR318056-25G
OR318056-5G
APOSOR318056-1GEA
235
EUR
APOSOR318056-1G
APOSOR318056-25G
APOSOR318056-5G
3-Amino-4-ethoxybenzoesäure 95+%
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052311 CAS-Nummer: 875256-49-8 |