Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318016-1G OR318016-10G OR318016-5G
APOSOR318016-1GEA 578 EUR
APOSOR318016-1G APOSOR318016-10G APOSOR318016-5G
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester 95+%
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10688273
CAS-Nummer: 503469-83-8