4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318008-1G OR318008-10G OR318008-5G
APOSOR318008-1GEA 528 EUR
APOSOR318008-1G APOSOR318008-10G APOSOR318008-5G
4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₁₃H₁₈ClN₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202983
CAS-Nummer: 388572-67-6