4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318005-1G
OR318005-10G
OR318005-5G
APOSOR318005-1GEA
382
EUR
APOSOR318005-1G
APOSOR318005-10G
APOSOR318005-5G
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid
Formel:
C₉H₉NO₃ Schmelzpunkt: 270…272 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10688269 CAS-Nummer: 23754-45-2 |