N-Benzoylethylenediamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318004-1G
OR318004-5G
APOSOR318004-1GEA
532
EUR
APOSOR318004-1G
APOSOR318004-5G
N-Benzoylethylenediamine hydrochloride 95+%
N-Benzoylethylenediamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₃ClN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10511533 CAS-Nummer: 1502-45-0 |