tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318003-1G OR318003-10G OR318003-5G
APOSOR318003-1GEA 238 EUR
APOSOR318003-1G APOSOR318003-10G APOSOR318003-5G
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10688278
CAS-Nummer: 1040682-30-1