3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318002-1G OR318002-5G
APOSOR318002-1GEA 487 EUR
APOSOR318002-1G APOSOR318002-5G
3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride 95+%
3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10688268
CAS-Nummer: 846576-15-6