1,2,4-Triazol-3-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
OR3176-1G
OR3176-25G
OR3176-5G
APOSOR3176-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3176-1G
APOSOR3176-25G
APOSOR3176-5G
1,2,4-Triazol-3-carbonsäure 95%
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₃H₃N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078268 CAS-Nummer: 4928-87-4 |